Merck
680516
Sigma-Aldrich
N-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
≥95%
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxyindole-2-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18BNO5
Número de CAS:
Peso molecular:
291.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
102-107 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2n(C(=O)OC(C)(C)C)c(cc2c1)B(O)O
InChI
1S/C14H18BNO5/c1-14(2,3)21-13(17)16-11-6-5-10(20-4)7-9(11)8-12(16)15(18)19/h5-8,18-19H,1-4H3
Clave InChI
PZLVPMBCKHDVKT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride.
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of dihalogenated pyrazoles via dipolar cycloaddition by palladium-catalyzed cross-coupling processes
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Synthesis of the isocryptolepine alkaloid and its related skeletons using a modified Pictet-Spengler reaction
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)