666459
6-Indolylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
6-Indoleboronic acid, Indole-6-boronic acid
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
177-181 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OB(O)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H8BNO2/c11-9(12)7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10-12H
Clave InChI
ZVMHOIWRCCZGPZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Indole compounds for use as HIV-1 glycoprotein-41 fusion inhibitors
- δ-Carbolines / carbozoles
- Trisubstituted pyrimidines as PI3K inhibitors
- (Thienopyridine)carboxamides as CHK1 inhibitors
- cis-Fluorostilbenes
Reactant involved in Suzuki-Miyaura reactions
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?