680273
1-Pyrenyl-d9-diazomethane
97 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
97 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
mass shift
M+9
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c(C=[N+]=[N-])c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
InChI
1S/C17H10N2/c18-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
InChI key
PEIBAWRLFPGPAT-LOIXRAQWSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c