Merck
680230
Sigma-Aldrich
4-(4-Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboran-2-yl)benzyl]morpholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H26BNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
303.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
85-89 °C
functional group
ether
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCOCC3)cc2
InChI
1S/C17H26BNO3/c1-16(2)17(3,4)22-18(21-16)15-7-5-14(6-8-15)13-19-9-11-20-12-10-19/h5-8H,9-13H2,1-4H3
InChI key
JOIXYIWXEYXHHG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)