678678
3-Noradamantanecarbonyl chloride
97%
Sinónimos:
3-Noradamantanoyl chloride, Hexahydro-2,5-methanopentalene-3a(1H)-carbonyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5159
densidad
1.165 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
ClC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H]1C3)C2
InChI
1S/C10H13ClO/c11-9(12)10-4-6-1-7(5-10)3-8(10)2-6/h6-8H,1-5H2/t6-,7+,8-,10-
Clave InChI
FEJBSNLESASJKD-WZXRXUJPSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)