Merck
678082
Sigma-Aldrich
Formamide-13C,1-d
≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CDH2NO
Peso molecular:
47.04
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H][13C](N)=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1D
Clave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-VVKOMZTBSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)