Merck
678066
Sigma-Aldrich
Poly{[2,5-bis(2-(N,N-diethylamino)ethoxy)-1,4-phenylene]-alt
Sinónimos:
Poly{[2,5-bis(3-(N,N-diethylamino)-1-oxapropyl)-1,4-phenylene]-<hide>alt</hide>-1,4-phenylene}
About This Item
Fórmula lineal:
(C24H34N2O2)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
λmáx.
340 nm
fluorescencia
λem 401 nm in chloroform
Aplicación
A neutral analogue of water-soluble quaternary ammonium functionalized poly(p-phenylene) (PPP) polyelectrolyte.[1]
Soluble in organic solvents (THF, cholorform) and dilute aqueous acid.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J.R. Reynolds
Macromolecules, 32, 3970-3970 (1999)