Merck
659223
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-bis(3-sulfonatopropoxy)-1,4-phenylene, disodium salt-alt-1,4-phenylene)
light emitting, fluorescence λem 424 nm in H2O
Sinónimos:
(−)PPP
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 578,00
US$ 578,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 578,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C18H18Na2O8S2)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 578,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
solubilidad
H2O: soluble
λmáx.
208 nm (in deoxygenated water)(lit.)
fluorescencia
λex 322 nm; λem 424 nm in H2O
λex 363 nm; λem 410 nm in H2O(lit.)
λem 424 nm in H2O
Descripción general
Poly(2,5-bis(3-sulfonatopropoxy)-1,4-phenylene, disodium salt-alt-1,4-phenylene) (PPP-OPSO3) is a water soluble conjugating polymer that can be used as a donor molecule. It has a poly(p-phenylene) skeleton with each repeating unit having two phenylene groups. It can be used for a variety of optoelectronic applications.[1][2]
Aplicación
A water-soluble polyanionic blue-light emitting polymer.
PPP-OPSO3 is a π-conjugating polymer that can be used in organic light emitting diodes (OLEDs), thin film transistors (TFTs), and flexible organic solar cells.[1][2][3]
Características y beneficios
Ready to use, water-soluble light, emitting material, more soluble than MPS-PPV.[4]
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Room-Temperature Phosphorescence From Films of Isolated Water-Soluble Conjugated Polymers in Hydrogen-Bonded Matrices
Al-Attar HA and Monkman AP
Advances in Functional Materials, 22(18), 3824-3832 (2012)
Conjugated Polymer Nanoparticles Having Modified Band Gaps Assembled into Nano-and Micropatterned Organic Light-Emitting Diodes
Herrera M, et al.
ACS Applied Nano Materials, 2(1), 577-585 (2018)
Controlled energy transfer between isolated donor-acceptor molecules intercalated in thermally self-ensemble two-dimensional hydrogen bonding cages
Al Attar HA and Monkman AP
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 86(23), 235420-235420 (2012)
Reynolds, J.R., et al.
Macromolecules, 31, 964-964 (1998)