Merck
677159
Sigma-Aldrich
Gamma-Butyrolactone-13C4
99 atom % 13C
Sinónimos:
dihydro-2(3H)-Furanone-2,3,4,5-13C4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4H6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
90.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
bp
204-205 °C
densidad
1.17 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
O=[13C]1[13CH2][13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clave InChI
YEJRWHAVMIAJKC-JCDJMFQYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)