Merck
676713
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-3-chloropropane
97%
Sinónimos:
DBCP
About This Item
Fórmula lineal:
CH2BrCHBrCH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
236.33
Beilstein:
1732077
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n/D 1.5542
bp
60-65 °C/7.5 mmHg
densidad
2.081 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
chloro
cadena SMILES
ClCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br2Cl/c4-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2
Clave InChI
WBEJYOJJBDISQU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
1,2-Dibromo-3-chloropropane can be used to prepare:
  • Tritium radiolabeled dibromochloropropane.[1]
  • L-Glutathione conjugates, which are used to alkylate the DNA to yield N7-guanyl adducts.[2]
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Testes
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
76.7 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Isolation and characterization of N7-guanyl adducts derived from 1, 2-dibromo-3-chloropropane
Humphreys WG, et al.
Chemical Research in Toxicology, 4(4), 445-453 (1991)
An improved synthesis of labelled dibromochloropropane
Buchman O, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 18(12), 1713-1719 (1981)
1,2-Dibromo-3-chloropropane.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 134-135 (2011-08-20)
Daniel Albert et al.
Arthritis and rheumatism, 51(4), 656-664 (2004-08-31)
To investigate the possibility that environmental agents contribute to the pathogenesis of Wegener's granulomatosis (WG). We undertook an extensive search for possible environmental exposures by developing a comprehensive questionnaire that was administered by telephone interview to 53 patients with WG
Juraj Lábaj et al.
Nutrition and cancer, 57(2), 209-215 (2007-06-19)
The aim of our investigation was to verify the protective effect of lignin on DNA in rat hepatocytes damaged by 3 different genotoxins attacking DNA in a different manner. Hydrogen peroxide was used for induction of direct single strand breaks