Merck
673269
Sigma-Aldrich
Sodium dimethylphenylsilanolate hydrate
97%
Sinónimos:
Phenyl(dimethyl)silanolate sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)Si(ONa)(CH3)2 · xH2O
Peso molecular:
174.25 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
197-218 °C
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].C[Si](C)([O-])c1ccccc1
InChI
1S/C8H11OSi.Na.H2O/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
Clave InChI
GTSOGRDRMFDZQL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
A useful silicon nucleophile for Pd-catalyzed cross-coupling.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
Artículos
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.