Merck
670790
Sigma-Aldrich
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15N3O7
Número de CAS:
Peso molecular:
301.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: click chemistry
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C11H15N3O7/c1-5(15)19-8-4-18-11(13-14-12)10(21-7(3)17)9(8)20-6(2)16/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10-,11-/m1/s1
InChI key
LMAJKBXVWKPVDF-LMLFDSFASA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)