Merck
670553
Sigma-Aldrich
Boc-β-(4-thiazolyl)-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2-(Boc-amino)-3-(4-thiazolyl)propionic acid, Boc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
272.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cscn1)C(O)=O
InChI
1S/C11H16N2O4S/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)4-7-5-18-6-12-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
RVXBTZJECMMZSB-QMMMGPOBSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)