T8250
D-Threonine
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
Sinónimos:
(2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid, D-α-Amino-β-hydroxybutyric acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
D-Threonine, ≥98% (TLC)
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder or crystals
técnicas
UHPLC: suitable
color
white
mp
274 °C
solubilidad
H2O: soluble
cadena SMILES
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
Clave InChI
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?