Merck
668303
Sigma-Aldrich
4-(Pyridin-3-yl)benzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
183.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
solid
mp
52-57 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2cccnc2
InChI
1S/C12H9NO/c14-9-10-3-5-11(6-4-10)12-2-1-7-13-8-12/h1-9H
InChI key
NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)