Merck
667013
Sigma-Aldrich
trans-3-(Cyclopentyl)-1-propenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-[(1E)-3-Cyclopentyl-1-propen-1-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(3-Cyclopentylpropen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H25BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
236.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
97%
refractive index
n20/D 1.456
bp
90-93 °C/0.4 mmHg
density
0.927 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\CC2CCCC2
InChI
1S/C14H25BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-7-10-12-8-5-6-9-12/h7,11-12H,5-6,8-10H2,1-4H3/b11-7+
Inchi Key
GXNIAKZVBGUMHU-YRNVUSSQSA-N
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)