Merck
665738
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-propylbenzoate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26O2
Número de CAS:
Peso molecular:
310.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
liquid crystal
índice de refracción
n20/D 1.543
densidad
0.989 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCC)cc2)cc1
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-5-6-8-18-11-15-20(16-12-18)23-21(22)19-13-9-17(7-4-2)10-14-19/h9-16H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
WNBFPAKRCJNBBS-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)