Merck
664766
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzylsulfonyl chloride
96%
Sinónimos:
(4-Methylphenyl)methanesulfonyl chloride, 4-Methylbenzenemethanesulfonyl chloride, p-Methyl-α-toluenesulfonyl chloride, p-Tolylmethanesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
H3CC6H4CH2SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
204.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
76-80 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9ClO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-12(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.