662283
Bis(tert-butylcarbonyloxy)iodobenzene
97%
Sinónimos:
(Di-tert-butylcarbonyloxyiodo)benzol, 2,2-Dimethylpropanoic acid, phenyliodine complex, Bis(2,2-dimethylpropanoato-O)phenyliodide, Di-(Pivaloyloxy)iodobenzene
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: oxidant
mp
104-109 °C
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)O[I](OC(=O)C(C)(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C16H23IO4/c1-15(2,3)13(18)20-17(12-10-8-7-9-11-12)21-14(19)16(4,5)6/h7-11H,1-6H3
Clave InChI
DZKPLZUSZXYHFB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reagent for:
- Preparation of α,β-unsaturated-γ-lactams via Rh-catalyzed C-H amination of allene carbamates, then Ru-catalyzed cyclocarbonylation
- Palladium-catalyzed diamination
- Preparation of functionalized bicyclic heterocyclic compounds by rhodium-catalyzed allene amidation and cyclization
- Preparation of piperidine and pyrrolidine derivatives via copper-catalyzed intramolecular aminoacetoxylation of aminoolefins
- C-H acyloxylation of arenes
- Hypervalent iodine oxidant
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.