Merck
661651
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenethylamine hydrochloride
97%
Sinónimos:
2,4,6-Trimethylbenzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17N · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
199.72
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
296-305 °C
SMILES string
CC1=CC(C)=CC(C)=C1CC[NH3+].[Cl-]
InChI
1S/C11H17N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3
InChI key
QUIIKTQSGAWIAC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c