Merck
661058
Sigma-Aldrich
Methoxy(cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Sinónimos:
[Rh(OMe)(1,5-cod)]2
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 308,00
1 G
US$ 845,00
US$ 308,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 308,00
1 G
US$ 845,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H30O2Rh2
Número de CAS:
Peso molecular:
484.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 308,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
192-225 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CO[Rh].CO[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2CH3O.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-2;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;/q;;2*-1;2*+1/b2*2-1-,8-7-;;;;
Clave InChI
BDQMDBOKWREKIT-MIXQCLKLSA-N
Aplicación
Precursor for organorhodium(I) species, catalyst for cascade1,4-addition-aldol reaction, 1,4-addition of alcohols, and hydroformylation
Rhodium catalyst employed in the cyclization of cyano-substituted unsaturated esters in the presence of aryl 9-BBN leading to 5- and 6-membered β-enamino esters.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kazuhiro Yoshida et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(37), 10984-10985 (2002-09-13)
The reaction of 9-aryl-9-borabicyclo[3.3.1]nonanes (B-Ar-9BBN) with alpha,beta-unsaturated ketones and aldehydes in the presence of 3 mol % [Rh(OMe)(cod)](2) in toluene at 20 degrees C for 2 h gave high yields of the tandem 1,4-addition-aldol reaction products with high syn selectivity.
Farnworth, M. V.; Cross, M. J.; Louie, J.
Tetrahedron Letters, 45, 7441-7441 (2004)
Tomoya Miura et al.
Organic letters, 9(5), 741-743 (2007-02-08)
[reaction: see text] Unsaturated esters possessing a pendent cyano moiety react with B-Ar-9-BBNs in the presence of a rhodium(I) catalyst to give the five- and six-membered beta-enamino esters in good yield. An (oxa-pi-allyl)rhodium(I) intermediate, formed by initial conjugate addition of