660825
L-Leucine-15N
98 atom % 15N, endotoxin tested
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (lit.)
idoneidad
endotoxin tested
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(C)C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i7+1
Clave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-GEERXGHESA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)