605239
L-Leucine-13C6
98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
SILAC Amino Acid, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid-13C6, 13C Labeled L-leucine
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
técnicas
protein expression: suitable
mp
>300 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-IQUPZBQQSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?