Merck
660647
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2F3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
177.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
106-111 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1c(F)cnc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-2-1-10-5(9)4(8)3(2)6(11)12/h1H,(H,11,12)
Clave InChI
UKLNELOJJKZMLJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)