Merck
660434
Sigma-Aldrich
Octanethiol functional gold nanoparticles
3-5 nm particle size (TEM), dodecanethiol functionalized, 2 % (w/v) in toluene
Sinónimos:
Dodecylthiol functionalized gold nanoparticles
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 1.110,00
US$ 1.110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 1.110,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 1.110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
descripción
nanoparticles
Formulario
nanoparticles
solution
concentración
2 % (w/v) in toluene
tamaño de partícula
3-5 nm (TEM)
densidad
0.9308 g/mL at 25 °C
grupo funcional
thiol
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C12H26S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h13H,2-12H2,1H3;/q;+1/p-1
Clave InChI
QMOCMJWMJUUCRE-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Dodecanethiol functionalized gold nanoparticles can beused to fabricate microcapsules that can act as contrast agents for computedtomography or gamma imaging and as drug carriers.
Useful for the self-assembly of gold monolayers for nanoelectronics.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Shakeel Ahmad Khan et al.
Biomolecules, 10(6) (2020-06-04)
Due to their versatile applications, gold (Au) and silver (Ag) nanoparticles (NPs) have been synthesized by many approaches, including green processes using plant extracts for reducing metal ions. In this work, we propose to use plant extract with active biomedical