700320
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution
5 nm avg. part. size, 5 mg/mL in toluene
Sinónimos:
Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
About This Item
Productos recomendados
Formulario
nanoparticles
solution
Nivel de calidad
concentración
5 mg/mL in toluene
magnetización
≥30 emu/g (at ambient temperature under 4500 Oe)
tam. prom. pieza
5 nm
tamaño de partícula
5 nm±1 nm (TEM; conforms)
densidad
0.865 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
Clave InChI
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4.4 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.