Merck
659754
Sigma-Aldrich
Potassium 3,4-(methylenedioxy)phenyltrifluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BF3KO2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
236-242 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)5-1-2-6-7(3-5)13-4-12-6;/h1-3H,4H2;/q-1;+1
InChI key
DGKKZZSEXSGSIG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)