Merck
659487
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4OC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
232.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
171-175 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9FO3/c14-10-3-7-12(8-4-10)17-11-5-1-9(2-6-11)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Clave InChI
YYKALFXKRWCSLY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)