Merck
659398
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7ClN4
Número de CAS:
Peso molecular:
218.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
169-173 °C
functional group
chloro
nitrile
SMILES string
Nc1c(cnn1-c2ccc(Cl)cc2)C#N
InChI
1S/C10H7ClN4/c11-8-1-3-9(4-2-8)15-10(13)7(5-12)6-14-15/h1-4,6H,13H2
InChI key
WIWSALMJHPGFDY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)