Merck
658766
Sigma-Aldrich
1,3-Diisopropoxybenzene
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 188,00
US$ 188,00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 188,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 188,00
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.495
bp
89.5-95 °C/3 mmHg
densidad
0.964 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1
InChI
1S/C12H18O2/c1-9(2)13-11-6-5-7-12(8-11)14-10(3)4/h5-10H,1-4H3
Clave InChI
REKFSOLBSHAFDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)