Merck
658731
Sigma-Aldrich
(±)-exo,exo-2,3-Camphanediol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
262-268 °C
SMILES string
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8-,10+/m0/s1
InChI key
AYEOSGBMQHXVER-AZQAYCESSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c