Merck
658596
Sigma-Aldrich
7-Chloroquinoline-4-boronic acid pinacol ester
90%
Sinónimos:
7-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17BClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
289.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
90%
form
solid
impurities
≤10 wt. % 7-Chloroquinoline
mp
81-87 °C
functional group
chloro
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C15H17BClNO2/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)12-7-8-18-13-9-10(17)5-6-11(12)13/h5-9H,1-4H3
InChI key
GZDUYRAAWRRVEY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)