Merck
658367
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-4-methylaniline
97%
Sinónimos:
4-Amino-2,6-dibromotoluene
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 210,00
US$ 210,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 210,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7Br2N
Número de CAS:
Peso molecular:
264.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 210,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
90-94 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1c(Br)cc(N)cc1Br
InChI
1S/C7H7Br2N/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
Clave InChI
AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)