Merck
657816
Sigma-Aldrich
N-Boc-DL-2-amino-1-propanol
95%
Sinónimos:
(2-Hydroxy-1-methylethyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
175.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
52-59 °C
SMILES string
CC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)
Inchi Key
PDAFIZPRSXHMCO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
116.6 - 118.4 °F - closed cup
flash_point_c
47 - 48 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)