657786
N-Boc-DL-2-amino-1-butanol
97%
Sinónimos:
[1-(Hydroxymethyl)propyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.450
SMILES string
CCC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO3/c1-5-7(6-11)10-8(12)13-9(2,3)4/h7,11H,5-6H2,1-4H3,(H,10,12)
InChI key
LQRGWGOFPUXNOV-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)