Merck
657441
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzylamine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11Cl2NO
Número de CAS:
Peso molecular:
208.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
250-255 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
cadena SMILES
Cl[H].COc1ccc(CN)cc1Cl
InChI
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
Clave InChI
IKWWOZCEHOYKAO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)