Merck
656712
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
95%
Sinónimos:
(3R)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamine
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 151,00
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 151,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14N2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
actividad óptica
[α]20/D +14°, c = 1 in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
166 °C/760 mmHg (lit.)
densidad
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN(C)[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
Clave InChI
AVAWMINJNRAQFS-ZCFIWIBFSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
125.1 °F - (External MSDS)
Punto de inflamabilidad (°C)
51.7 °C - (External MSDS)
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)