656704
(S)-(−)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
97%
Sinónimos:
(3S)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]/D −14±2°, c = 1 in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
160 °C/760 mmHg (lit.)
densidad
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Clave InChI
AVAWMINJNRAQFS-LURJTMIESA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
124.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
51.15 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?