Merck
656682
Sigma-Aldrich
Chloromethyl chlorosulfate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2OSO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
165.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.448
bp
45-50 °C/10 mmHg
densidad
1.631 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClCOS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2
Clave InChI
PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for chloromethylation of Fmoc-protected amino acids without the generation of carcinogenic bis(chloromethyl)ether.[1]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Nicholas P Power et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(10), 1554-1562 (2004-05-12)
The reaction of liquid (gamma-) SO3 with CH2Cl2 at room temperature leads to SO3 insertion into the C-Cl bonds, giving the useful chloromethylating agent chloromethyl chlorosulfate (CMCS). The process is very slow but becomes rapid on addition of catalytic quantities