Merck
656607
Sigma-Aldrich
Cyclopentanesulfonyl chloride
90%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 146,00
US$ 146,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 146,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9ClO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
168.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 146,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.4918
densidad
1.279 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
ClS(=O)(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H9ClO2S/c6-9(7,8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.