655929
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.428
bp
94-96 °C/11 mmHg
density
1.524 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Cl
InChI
1S/C7H5ClF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
YMLWONHDNGICOH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?