Merck
655848
Sigma-Aldrich
6-(Di-Boc-amino)-2-bromopyridine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
341.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
solid
mp
123-127 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C15H21BrN2O4/c1-14(2,3)21-12(19)18(13(20)22-15(4,5)6)11-9-7-8-10(16)17-11/h7-9H,1-6H3
InChI key
MRXCEYKGPXZUBZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)