655724
9H-Carbazole-2-boronic acid pinacol ester
90%
Sinónimos:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, 9H-Carbazol-2-ylboronic acid pinacol ester
About This Item
Productos recomendados
assay
90%
form
solid
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3c(c2)[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C18H20BNO2/c1-17(2)18(3,4)22-19(21-17)12-9-10-14-13-7-5-6-8-15(13)20-16(14)11-12/h5-11,20H,1-4H3
InChI key
RLSJGSFDSSYNPL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Remainder is carbazole
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?