Merck
655686
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol-1,2,6-13C3
≥95 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C3H5NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
142.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥95 atom % 13C
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solid
mp
113-115 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[13c]1[13cH]cc(c[13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i3+1,4+1,6+1
Clave InChI
BTJIUGUIPKRLHP-JYLXJXPXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
336.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
169 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)