Merck
655252
Sigma-Aldrich
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
97%
Sinónimos:
3-Fluorohydrocinnamic acid
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
168.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
125 °C/10.5 mmHg (lit.)
mp
43-47 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
Clave InChI
UBLMRADOKLXLCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)