Merck
656151
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenyl)propionic acid
97%
Sinónimos:
p-Chlorohydrocinnamic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 202,00
US$ 202,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 202,00
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 202,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
127-131 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)CCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)
Clave InChI
BBSLOKZINKEUCR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tomáš Hložek et al.
Journal of analytical toxicology, 40(9), 749-753 (2016-09-04)
A simple, sensitive and robust method for simultaneous determination of antiepileptic drugs (gabapentin, pregabalin and vigabatrin) in human serum using GC-MS was developed and validated for clinical toxicology purposes. This method employs an emerging class of derivatization agents - alkyl