Merck
654337
Sigma-Aldrich
6-(4-Boc-piperazin-1-yl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
96%
Sinónimos:
4-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)-1-Boc-piperazine
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 470,00
US$ 470,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 470,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H32BN3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
389.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 470,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
165-169 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cn2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C20H32BN3O4/c1-18(2,3)26-17(25)24-12-10-23(11-13-24)16-9-8-15(14-22-16)21-27-19(4,5)20(6,7)28-21/h8-9,14H,10-13H2,1-7H3
Clave InChI
JWUBVPJWWYYRLJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)