Merck
653748
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-bromomethyl-1,3-benzodioxole
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6Br2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
293.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
solid
mp
91-95 °C
functional group
bromo
SMILES string
BrCc1cc2OCOc2cc1Br
InChI
1S/C8H6Br2O2/c9-3-5-1-7-8(2-6(5)10)12-4-11-7/h1-2H,3-4H2
InChI key
FDCXAYVCUJDBJU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)