Merck
653195
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H3COC6H3(Br)CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
245.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
127-131 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
COc1ccc(CC(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-13-7-3-2-6(4-9(11)12)8(10)5-7/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
XQELSBAAFMYSMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)