651842
Gold etchant, nickel compatible
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.3 mmHg ( 15 °C)
composición
volatiles, 50-80%
bp
100 °C/1 atm
solubilidad
H2O: miscible at 20 °C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.